Imprimer
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301213-1G OR301213-250MG
APOSOR301213-1GEA 719 EUR
APOSOR301213-1G APOSOR301213-250MG
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline 95%
4-Chlorotetrazolo[1,5-a]quinoxaline
Formule: C₈H₄ClN₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05717322
Numéro CAS: 59866-06-7