2,3-Dihydrobenzofuran-6-ol, grade Technique
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₈H₈O₂ Température de stockage: Réfrigérateur |
Numéro MDL:
MFCD18378253 Numéro CAS: 23681-89-2 |