4,6-Dichloropyrimidin-2-ol
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₄H₂Cl₂N₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD14702755 Numéro CAS: 6297-80-9 |