Imprimer
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR301136-1G OR301136-5G OR301136-10G
APOSOR301136-1GEA 26.1 EUR
APOSOR301136-1G APOSOR301136-5G APOSOR301136-10G
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Methyl 3-amino-2-bromobenzoate
Formule: C₈H₈BrNO₂
Densité: 1,583 g/cm³ (25 °C)
Point éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03844437
Numéro CAS: 106896-48-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III