Imprimer
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301094-1G OR301094-5G
APOSOR301094-1GEA 55.1 EUR
APOSOR301094-1G APOSOR301094-5G
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-2-methylthieno[3,2-d]pyrimidine
Formule: C₇H₅ClN₂S
Poids moléculaire: 184.646 g/mol
Point de fusion: 82…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09834968
Numéro CAS: 319442-16-5