Imprimer
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR301040-1G OR301040-5G
APOSOR301040-1GEA 108 EUR
APOSOR301040-1G APOSOR301040-5G
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate 96%
Methyl 2-oxopiperidine-4-carboxylate
Formule: C₇H₁₁NO₃
Point de fusion: 115…127 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD17012745
Numéro CAS: 25504-47-6