Imprimer
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Methyl 6-nitro-o-toluate, 2-(Methoxycarbonyl)-3-nitrotoluene, 2-(Methoxycarbonyl)-3-methylnitrobenzene
OR301028-25G OR301028-5G OR301028-1G
APOSOR301028-25GEA 0 EUR
APOSOR301028-25G APOSOR301028-5G APOSOR301028-1G
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Methyl 2-methyl-6-nitrobenzoate
Formule: C₉H₉NO₄
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11042453
Numéro CAS: 61940-22-5