Imprimer
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): tert-Butyl cyclopent-3-en-1-ylcarbamate
OR301010-5G OR301010-250MG OR301010-1G
APOSOR301010-5GEA 310 EUR
APOSOR301010-5G APOSOR301010-250MG APOSOR301010-1G
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
1-(N-Boc-amino)-3-cyclopentene
Formule: C₁₀H₁₇NO₂
Poids moléculaire: 183.247 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02179403
Numéro CAS: 193751-54-1