Imprimer
1-Phenethylguanidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300902-1G OR300902-250MG
APOSOR300902-1GEA 337 EUR
APOSOR300902-1G APOSOR300902-250MG
1-Phenethylguanidine hydrochloride
1-Phenethylguanidine hydrochloride
Formule: C₉H₁₃N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09759100
Numéro CAS: 2235-99-6