Imprimer
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300899-1G OR300899-5G OR300899-250MG
APOSOR300899-1GEA 39.3 EUR
APOSOR300899-1G APOSOR300899-5G APOSOR300899-250MG
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
1,1-Dimethylguanidine hydrochloride
Formule: C₃H₉N₃·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152443
Numéro CAS: 22583-29-5