Imprimer
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300894-1G OR300894-5G
APOSOR300894-1GEA 348 EUR
APOSOR300894-1G APOSOR300894-5G
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
2-(Methylamino)pentanenitrile hydrochloride
Formule: C₆H₁₂N₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28122843
Numéro CAS: 1672675-22-7