Ethyl 3-(4-benzylpiperidin-1-yl)propionate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₇H₂₅NO₂ Poids moléculaire: 275.386 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13633484 Numéro CAS: 1099610-66-8 |