Imprimer
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300794-1G OR300794-250MG OR300794-500MG OR300794-2.5G OR300794-5G
APOSOR300794-1GEA 348 EUR
APOSOR300794-1G APOSOR300794-250MG APOSOR300794-500MG APOSOR300794-2.5G APOSOR300794-5G
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Ethyl 1-benzylaziridine-2-carboxylate
Formule: C₁₂H₁₅NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17011809
Numéro CAS: 34943-06-1