Imprimer
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300755-1G OR300755-250MG OR300755-500MG OR300755-2.5G
APOSOR300755-1GEA 221 EUR
APOSOR300755-1G APOSOR300755-250MG APOSOR300755-500MG APOSOR300755-2.5G
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
2-(Morpholin-4-yl)-2-phenylacetamide hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₆N₂O₂·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11227158
Numéro CAS: 6327-69-1