Imprimer
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (2,3,5-Trichlorophenyl)acetonitrile, 2,3,5-Trichlorobenzyl cyanide
OR300722-250MG OR300722-500MG
APOSOR300722-250MGEA 223 EUR
APOSOR300722-250MG APOSOR300722-500MG
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
2,3,5-Trichlorophenylacetonitrile
Formule: C₈H₄Cl₃N
Point de fusion: 182…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09923728
Numéro CAS: 4681-16-7