Imprimer
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300580-1G OR300580-250MG OR300580-500MG
APOSOR300580-1GEA 275 EUR
APOSOR300580-1G APOSOR300580-250MG APOSOR300580-500MG
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Ethyl 3-methyl-5-phenylpyrazole-4-carboxylate
Formule: C₁₃H₁₄N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06659797
Numéro CAS: 76923-16-5