Imprimer
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300512-1G OR300512-2.5G OR300512-5G OR300512-10G
APOSOR300512-1GEA 126 EUR
APOSOR300512-1G APOSOR300512-2.5G APOSOR300512-5G APOSOR300512-10G
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carboxylate
Formule: C₁₁H₁₀N₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03753690
Numéro CAS: 16691-25-1