Imprimer
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): α-(4-Morpholino)-4-chlorophenylacetonitrile hydrochloride
OR300509-10G OR300509-1G OR300509-5G
APOSOR300509-10GEA 0 EUR
APOSOR300509-10G APOSOR300509-1G APOSOR300509-5G
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
2-(4-Chlorophenyl)-2-(morpholin-4-yl)acetonitrile hydrochloride
Formule: C₁₂H₁₃ClN₂O·ClH
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11052434
Numéro CAS: 1330171-75-9