Imprimer
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
OR300500-1G OR300500-250MG OR300500-500MG
APOSOR300500-1GEA 510 EUR
APOSOR300500-1G APOSOR300500-250MG APOSOR300500-500MG
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Ethyl 2,3-dioxopiperidine-4-carboxylate
Formule: C₈H₁₁NO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185013
Numéro CAS: 30727-21-0