7-Chloro-3-iodo-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₆H₃ClIN₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD18633053 Numéro CAS: 1268521-18-1 |