Imprimer
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR300406-1G OR300406-250MG
APOSOR300406-1GEA 364 EUR
APOSOR300406-1G APOSOR300406-250MG
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,6-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22380429
Numéro CAS: 1357946-34-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III