Imprimer
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300404-1G OR300404-250MG
APOSOR300404-1GEA 306 EUR
APOSOR300404-1G APOSOR300404-250MG
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₅BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18257815
Numéro CAS: 1256808-29-3