Imprimer
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (6-chloro-3-methylpyridin-2-yl)carbamate
OR300402-1G OR300402-250MG
APOSOR300402-1GEA 328 EUR
APOSOR300402-1G APOSOR300402-250MG
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
tert-Butyl 6-chloro-3-methylpyridin-2-ylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₅ClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16036499
Numéro CAS: 679392-20-2