tert-Butyl 2-chloro-5-methylpyridin-4-ylcarbamate
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₁₅ClN₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD26936365 Numéro CAS: 1820717-60-9 |