Imprimer
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
OR300399-1G OR300399-250MG
APOSOR300399-1GEA 383 EUR
APOSOR300399-1G APOSOR300399-250MG
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
3,4-Dibromo-1H-pyrazolo[4,3-c]pyridine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22380430
Numéro CAS: 1357945-30-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III