Imprimer
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300395-1G OR300395-250MG OR300395-100MG
APOSOR300395-1GEA 493 EUR
APOSOR300395-1G APOSOR300395-250MG APOSOR300395-100MG
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride 95%
(5-Bromo-3-chloropyridin-2-yl)methanamine hydrochloride
Formule: C₆H₆BrClN₂·ClH
Poids moléculaire: 257.943 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22689891
Numéro CAS: 1416714-02-7