Imprimer
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethanone
OR300394-1G OR300394-250MG
APOSOR300394-1GEA 586 EUR
APOSOR300394-1G APOSOR300394-250MG
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
1-(5-Bromo-2-chloropyridin-4-yl)ethan-1-one
Formule: C₇H₅BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11847348
Numéro CAS: 1245915-91-6