Imprimer
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300387-1G OR300387-250MG
APOSOR300387-1GEA 52.2 EUR
APOSOR300387-1G APOSOR300387-250MG
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
2-Chloro-5-iodonicotinonitrile
Formule: C₆H₂ClIN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09909360
Numéro CAS: 766515-34-8