Imprimer
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300381-1G OR300381-250MG
APOSOR300381-1GEA 375 EUR
APOSOR300381-1G APOSOR300381-250MG
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
7-Bromothieno[3,2-b]pyridine
Formule: C₇H₄BrNS
Poids moléculaire: 214.082 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18801029
Numéro CAS: 603305-89-1