Imprimer
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300376-1G OR300376-250MG
APOSOR300376-1GEA 649 EUR
APOSOR300376-1G APOSOR300376-250MG
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
3,5-Dibromo-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
Formule: C₆H₃Br₂N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20923265
Numéro CAS: 1352395-84-6