Imprimer
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300371-1G OR300371-250MG
APOSOR300371-1GEA 191 EUR
APOSOR300371-1G APOSOR300371-250MG
2-Chloroquinoxalin-6-amine
2-Chloroquinoxalin-6-amine
Formule: C₈H₆ClN₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16628196
Numéro CAS: 112928-27-5