3-Bromo-5-chloroisonicotinonitrile
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₆H₂BrClN₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD22380416 Numéro CAS: 1335052-66-8 |