Imprimer
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300366-1G OR300366-250MG
APOSOR300366-1GEA 203 EUR
APOSOR300366-1G APOSOR300366-250MG
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Methyl 5-bromoquinoline-8-carboxylate
Formule: C₁₁H₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19703294
Numéro CAS: 1445781-45-2