Imprimer
4-Methyl-3-nitroquinoline
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300364-1G OR300364-250MG
APOSOR300364-1GEA 215 EUR
APOSOR300364-1G APOSOR300364-250MG
4-Methyl-3-nitroquinoline
4-Methyl-3-nitroquinoline
Formule: C₁₀H₈N₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01574741
Numéro CAS: 79965-62-1