Imprimer
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300345-1G OR300345-250MG
APOSOR300345-1GEA 1080 EUR
APOSOR300345-1G APOSOR300345-250MG
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
1,6-Naphthyridine-5-carbonitrile
Formule: C₉H₅N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06762717
Numéro CAS: 28694-40-8