Imprimer
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300320-100MG OR300320-250MG
APOSOR300320-100MGEA 183 EUR
APOSOR300320-100MG APOSOR300320-250MG
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
tert-Butyl (5-bromo-6-chloropyridin-3-yl)methylcarbamate
Formule: C₁₁H₁₄BrClN₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621104
Numéro CAS: 2231673-63-3