Imprimer
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300314-1G OR300314-250MG
APOSOR300314-1GEA 1450 EUR
APOSOR300314-1G APOSOR300314-250MG
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
7-Bromo-2,3-dihydro-2,2-dimethyl-1H-carbazol-4(9H)-one
Formule: C₁₄H₁₄BrNO
Poids moléculaire: 292.171 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD29765459
Numéro CAS: 1301219-07-7