Imprimer
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300308-1G OR300308-250MG
APOSOR300308-1GEA 1730 EUR
APOSOR300308-1G APOSOR300308-250MG
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
2-Bromo-1H-indole-6-carboxylic acid
Formule: C₉H₆BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31621098
Numéro CAS: 1782429-68-8