Imprimer
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-Boc-5-formylindoline
OR300270-1G OR300270-250MG
APOSOR300270-1GEA 290 EUR
APOSOR300270-1G APOSOR300270-250MG
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
tert-Butyl 5-formylindoline-1-carboxylate
Formule: C₁₄H₁₇NO₃
Poids moléculaire: 247.29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12408236
Numéro CAS: 879887-32-8