Imprimer
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300257-100MG OR300257-250MG
APOSOR300257-100MGEA 432 EUR
APOSOR300257-100MG APOSOR300257-250MG
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
2-Bromo-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[4,5-c]pyridine
Formule: C₆H₇BrN₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22036527
Numéro CAS: 1368338-34-4