5-Iodo-3-methylpyrazin-2-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₅H₆IN₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD08705772 Numéro CAS: 91416-90-9 |