Imprimer
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): tert-Butyl (3-bromo-5-methylbenzyl)carbamate
OR300247-1G OR300247-250MG
APOSOR300247-1GEA 618 EUR
APOSOR300247-1G APOSOR300247-250MG
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
tert-Butyl 3-bromo-5-methylbenzylcarbamate
Formule: C₁₃H₁₈BrNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30531038
Numéro CAS: 1998726-82-1