5-Iodo-3-phenylpyrazin-2-amine
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₈IN₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD30528043 Numéro CAS: 2090128-41-7 |