Imprimer
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300238-1G OR300238-250MG
APOSOR300238-1GEA 429 EUR
APOSOR300238-1G APOSOR300238-250MG
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
3-Cyclopropylpyrazin-2-amine
Formule: C₇H₉N₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19215706
Numéro CAS: 1190969-76-6