Imprimer
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride
OR300232-250MG OR300232-100MG
APOSOR300232-250MGEA 364 EUR
APOSOR300232-250MG APOSOR300232-100MG
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
1-(3-Bromo-5-methylphenyl)ethanamine hydrochloride
Formule: C₉H₁₂BrN·ClH
Poids moléculaire: 250.563 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31561266
Numéro CAS: 2227272-47-9