Imprimer
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): 1-isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
OR300179-250MG OR300179-1G
APOSOR300179-250MGEA 299 EUR
APOSOR300179-250MG APOSOR300179-1G
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
1-Isothiocyanatobicyclo[1.1.1]pentane
Formule: C₆H₇NS
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD31536717
Numéro CAS: 2187435-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III