Imprimer
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300178-100MG OR300178-250MG
APOSOR300178-100MGEA 261 EUR
APOSOR300178-100MG APOSOR300178-250MG
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
4-(3-Aminobicyclo[1.1.1]pentan-1-yl)phenol
Formule: C₁₁H₁₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31536716
Numéro CAS: 2209086-85-9