Imprimer
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
OR300156-1G OR300156-250MG
APOSOR300156-1GEA 252 EUR
APOSOR300156-1G APOSOR300156-250MG
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
1-(3-Bromo-5-chloropyridin-2-yl)ethanone
Formule: C₇H₅BrClNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18255548
Numéro CAS: 1256823-11-6