Imprimer
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 8-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 8-Borono-3-chloroisoquinoline
OR300154-500MG OR300154-250MG OR300154-1G
APOSOR300154-500MGEA 498 EUR
APOSOR300154-500MG APOSOR300154-250MG APOSOR300154-1G
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-8-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199344
Numéro CAS: 2096333-80-9