Imprimer
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): 5-Borono-3-chloro-2-azanaphthalene, 5-Borono-3-chloroisoquinoline, (3-Chloroisoquinolin-5-yl)boronic acid
OR300151-500MG OR300151-100MG
APOSOR300151-500MGEA 435 EUR
APOSOR300151-500MG APOSOR300151-100MG
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
3-Chloroisoquinoline-5-boronic acid
Formule: C₉H₇BClNO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD22199341
Numéro CAS: 1429665-44-0